PHR1846
Fluticasone Related Compound J
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
6α, 9α-Difluoro-11β,17α-dihydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carboxylic acid, 6ALPHA, 9ALPHA-DIFLUORO-11BETA,17ALPHA-DIHYDROXY-16ALPHA-METHYL-3-OXOANDROSTA-1,4-DIENE-17BETA-CARBOXYLIC ACID
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1285818
API family
fluticasone
양식
powder
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 30 mg
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C21H26F2O5/c1-10-6-12-13-8-15(22)14-7-11(24)4-5-18(14,2)20(13,23)16(25)9-19(12,3)21(10,28)17(26)27/h4-5,7,10,12-13,15-16,25,28H,6,8-9H2,1-3H3,(H,26,27)/t10-,12+,13+,15+,16+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI key
QSVBUQTYFQFEHC-IDIDPBNYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.