PHR1842
Fluticasone Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
6ALPHA,9-DIFLUORO-11BETA-HYDROXY- 16ALPHA-METHYL-3-OXO-17 (PROPANOYLOXY)ANDROSTA-1,4-DIEN- 17BETA-CARBO(THIOPEROXOIC)SO-ACID (Fluticasone Related Compound A) (Fluticasone Impurity B), 6ALPHA,9-DIFLUORO-11BETA-HYDROXY- 16ALPHA-METHYL-3-OXO-17 (PROPANOYLOXY)ANDROSTA-1,4-DIEN- 17BETA-CARBO(THIOPEROXOIC)SO-ACID, ((6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-(propionyloxy)-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-17-carbo(thioperoxoic)o-acid)
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
API family
fluticasone
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 50 mg
응용 분야
pharmaceutical small molecule
형식
neat
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.