PHR1562
Trichloroethylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Trichloroethylene, TCE, Trichloroethene
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1601827
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
61 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
770 °F
포장
ampule of 3x1.2 mL each
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
86.7 °C (lit.)
mp
−84.8 °C (lit.)
density
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
InChI key
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
closed cup - does not flash
Flash Point (°C)
closed cup - does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객