PHR1504
Liothyronine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
3,3′,5-Triiodo-L-thyronine, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine, Liothyronine, T3
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1368008
API family
liothyronine
양식
solid
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 500 mg
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
234-238 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
InChI key
AUYYCJSJGJYCDS-LBPRGKRZSA-N
유전자 정보
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 1
표적 기관
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객