주요 문서
PHL89197
Furanoeudesma 1,3-diene
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(4aS,8aS)-4,4a,8a,9-Tetrahydro-3,5,8a-trimethylnaphtho[2,3-b]furan
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H18O
CAS Number:
Molecular Weight:
214.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥85.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[o]1c2c(c(c1)C)C[C@@H]3[C@@](C2)(C=CC=C3C)C
InChI key
AUSAHAHDEVYCOC-DZGCQCFKSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)