추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCC1=C[C@@H]2OC(=O)C3=COC(O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]1[C@H]23
InChI
1S/C18H22O11/c1-6(20)25-4-7-2-9-12-8(16(24)27-9)5-26-17(11(7)12)29-18-15(23)14(22)13(21)10(3-19)28-18/h2,5,9-15,17-19,21-23H,3-4H2,1H3/t9-,10+,11+,12-,13+,14-,15+,17?,18+/m0/s1
InChI key
IBIPGYWNOBGEMH-ZORLMZJFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.