주요 문서
PHL82463
Ajmalicine
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
δ-Yohimbine, Py-Tetrahydroserpentine, Raubasine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H24N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
352.43
Beilstein:
97268
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
mp
~258 °C (dec.)
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
N21[C@@H](C[C@H]5[C@@H]([C@@H](OC=C5C(=O)OC)C)C2)c3[nH]c4c(c3CC1)cccc4
InChI
1S/C21H24N2O3/c1-12-16-10-23-8-7-14-13-5-3-4-6-18(13)22-20(14)19(23)9-15(16)17(11-26-12)21(24)25-2/h3-6,11-12,15-16,19,22H,7-10H2,1-2H3/t12-,15-,16+,19-/m0/s1
InChI key
GRTOGORTSDXSFK-XJTZBENFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)