O4755
Oxantel pamoate
analytical standard
동의어(들):
1-Methyl-2-(3-hydroxyphenylethenyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine compound with 4,4′-methylenebis(3-hydroxy-2-naphthoic acid), Oxantel embonate
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
형식
neat
SMILES string
CN1CCCN=C1\C=C\c2cccc(O)c2.OC(=O)c3cc4ccccc4c(Cc5c(O)c(cc6ccccc56)C(O)=O)c3O
InChI
1S/C23H16O6.C13H16N2O/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;1-15-9-3-8-14-13(15)7-6-11-4-2-5-12(16)10-11/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);2,4-7,10,16H,3,8-9H2,1H3/b;7-6+
InChI key
CCOAINFUFGBHBA-UETGHTDLSA-N
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.