주요 문서
NISTRM8548
IAEA-N-2 (nitrogen isotopes in ammonium sulfate)
NIST® RM 8548
동의어(들):
Ammonium sulfate, Mascagnite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(NH4)2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
132.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
동위원소 순도
 15N
제조업체/상표
NIST®
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
matrix material
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (15N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
δ15N as a natural tracer of particulate nitrogen effluents released from marine aquaculture.
Lojen S, et al.
Marine biology, 148(1), 87-96 (2005)