주요 문서
NISTRM8554
IAEA-S-1 (sulfur isotopes in silver sulfide)
NIST® RM 8554
동의어(들):
Silver sulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ag2S
CAS Number:
Molecular Weight:
247.80
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
동위원소 순도
 34S
제조업체/상표
NIST®
mp
845 °C (lit.)
density
7.234 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
matrix material
SMILES string
[Ag]S[Ag]
InChI
1S/2Ag.S
InChI key
OCWNMDUAUUAHSJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sulfur (34S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)