주요 문서
NISTRM8496
Eucalyptus hardwood
NIST® RM 8496, bleached kraft pulp
동의어(들):
Cellulose pulp
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
제조업체/상표
NIST®
응용 분야
environmental
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)