주요 문서
NIST2258
BDE 209 in 2,2,4-Trimethylpentane
NIST®SRM®
동의어(들):
Decabromodiphenyl ether solution, Decabromodiphenyl oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12Br10O
CAS Number:
Molecular Weight:
959.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
포장
pkg of 6 g
제조업체/상표
NIST®
형식
single component solution
저장 온도
15-25°C
SMILES string
Brc1c(Br)c(Br)c(Oc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C12Br10O/c13-1-3(15)7(19)11(8(20)4(1)16)23-12-9(21)5(17)2(14)6(18)10(12)22
InChI key
WHHGLZMJPXIBIX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
10.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-12 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)