추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥99.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤1.0% water
mp
208-214 °C
형식
neat
SMILES string
Br[C@H]1CC[C@H](Br)[C@H](Br)CC[C@@H](Br)[C@H](Br)CC[C@H]1Br
InChI key
DEIGXXQKDWULML-MOCCIAMBSA-N
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.