주요 문서
NIST1493
PCB congeners in 2,2,4-trimethylpentane
NIST® SRM® 1493
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
77101502
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
pkg of 5 x 1.2 mL
제조업체/상표
NIST®
형식
matrix material
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
10.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-12 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)