주요 문서
N3625
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-GR phosphate disodium salt
>99% purity (TLC), powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H16NO5PNa2
CAS Number:
Molecular Weight:
451.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
제품명
Naphthol AS-GR phosphate disodium salt,
분석
>99% (TLC)
Quality Level
양식
powder
solubility
water: 50 mg/mL, yellow
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Cc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc4ccccc4cc3cc2OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H18NO5P.2Na/c1-14-6-2-5-9-20(14)23-22(24)19-12-17-10-15-7-3-4-8-16(15)11-18(17)13-21(19)28-29(25,26)27;;/h2-13H,1H3,(H,23,24)(H2,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
InChI key
VWSQOOQCTMSZBI-UHFFFAOYSA-L
생화학적/생리학적 작용
Produces highly insoluble dark green stain in histochemical studies.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Burstone, M.S.
Enz. Histochem., 277-277 (1962)