추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
Agency
EN (61715)
ISO 5165
according to ISO 17025
according to ISO 17034
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
bp
141-462 °C
응용 분야
petroleum
형식
mixture
일반 설명
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Fuels Testing Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
140.0 °F
Flash Point (°C)
60 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.