주요 문서
C3222
Millipore
Campylobacter supplement III (Skirrow)
suitable for microbiology
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41171614
NACRES:
NA.85
무균
sterile
Quality Level
양식
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
environmental
food and beverages
microbiology
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
적합성
Campylobacter spp.
애플리케이션
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Campylobacter species.
성분
Composition: (per vial)
Polymyxin B: 1,250 IU
Vancomycin: 5.00 mg
Trimethoprim: 2.50 mg
재구성
Sufficient for 500 ml medium
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.