주요 문서
74807
Millipore
Blood Free Campylobacter Medium Selective Supplement
suitable for microbiology
동의어(들):
CCDA Selective Supplement, Campylobacter Blood-Free Medium Selective Supplement, Charcoal Cefoperazone Desoxycholate Agar Selective Supplement
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41171607
NACRES:
NA.74
양식
powder
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
environmental
food and beverages
microbiology
저장 온도
2-8°C
적합성
Campylobacter spp.
일반 설명
An antimicrobial supplement recommended for the selective isolation of Campylobacter species
애플리케이션
for the selective isolation of Campylobacter species
성분
(each vial sufficient for 500 ml medium):
Cefoperazone 16 mg
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.