주요 문서
BCR339
6H-Benzo[cd]pyren-6-one
BCR®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H10O
CAS Number:
Molecular Weight:
254.28
Beilstein:
2052940
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1c2cccc3ccc4ccc5cccc1c5c4c23
InChI
1S/C19H10O/c20-19-14-5-1-3-11-7-9-13-10-8-12-4-2-6-15(19)17(12)18(13)16(11)14/h1-10H
InChI key
CLIKSBRDCNSYNO-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
For more information please see:
BCR339
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)