주요 문서
261424
Sigma-Aldrich
Cyclopenta[d,e,f]phenanthrene
97%
동의어(들):
4,5-Methylenephenanthrene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H10
CAS Number:
Molecular Weight:
190.24
Beilstein:
2043908
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
bp
353 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
SMILES string
C1c2cccc3ccc4cccc1c4c23
InChI
1S/C15H10/c1-3-10-7-8-11-4-2-6-13-9-12(5-1)14(10)15(11)13/h1-8H,9H2
InChI key
RKZDZWJDQTZDLD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Cyclopenta[d,e,f]phenanthrene (4,5-methylenephenanthrene) has been used as an indicator in the synthesis of homopolymers and block copolymers of styrene and dienes with variable 1,2-polydiene content.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A simplified procedure of anionic polymerization of styrene and dienes using 4, 5-methylenephenanthrene as an indicator.
Sanger J, et al.
Polymer Bull., 36(1), 19-26 (1996)