주요 문서
BCR175
Tungsten (0.18 m2/g) (nitrogen BET specific surface area)
BCR®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
양식
particles
제조업체/상표
JRC
응용 분야
general analytical
형식
neat
분석 메모
For more information please see:
BCR175
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)