주요 문서
BCR173
Titania
BCR®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
양식
particles
제조업체/상표
JRC
표면적
8.23 m2/g , nitrogen BET specific surface area
응용 분야
general analytical
형식
neat
분석 메모
For more information please see:
BCR173
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)