주요 문서
ARK2140
SAFC
Squalene
redistilled, from animal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H50
CAS Number:
Molecular Weight:
410.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116011
생물학적 소스
animal
Quality Level
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C(C\C=C(\CCC=C(C)C)/C)\C(=C\CC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C)\C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
InChI key
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)