주요 문서
867200O
Avanti
Squalene
from plant derived, sugarcane, Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
(6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H50
CAS Number:
Molecular Weight:
410.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
분석
≥99% (TLC)
양식
(neat oil)
포장
pkg of 1 × 100 mg (867200O-100MG)
pkg of 5 × 100 mg (867200O-500MG)
pkg of 5 × 200 mg (67200O-1G)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
mp
-75 °C (lit)
응용 분야
vaccine development
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
InChI key
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
일반 설명
Squalene is a triterpene that is an intermediate in the cholesterol synthesis pathway . This product is a synthetic precursor to all steroids, including cholesterol, steroid hormones, and vitamin D.
애플리케이션
adjuvants
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (867200O-100MG);5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (867200O-500MG);5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (867200O-1G)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)