주요 문서
99387
Supelco
Lithium ionophore IV
Selectophore, function tested
동의어(들):
5-Butyl-5-ethyl-N,N,N′,N′-tetracyclohexyl-3,7-dioxaazelaic diamide, ETH 2137, N,N,N′,N′−Tetracyclohexyl(2-butyl-2-ethyltrimethylenedioxy)diacetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C37H66N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
602.93
Beilstein:
6455135
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
설명
for ion-selective electrodes
Quality Level
제품 라인
Selectophore
양식
liquid
품질
function tested
SMILES string
CCCCC(CC)(COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)COCC(=O)N(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C37H66N2O4/c1-3-5-26-37(4-2,29-42-27-35(40)38(31-18-10-6-11-19-31)32-20-12-7-13-21-32)30-43-28-36(41)39(33-22-14-8-15-23-33)34-24-16-9-17-25-34/h31-34H,3-30H2,1-2H3
InChI key
MVPCBDWXPBIVGD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
애플리케이션
Selected application examples
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
물리적 형태
50 mg in 0.5 mL heptane
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
24.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)