주요 문서
92959
Supelco
5-Hydroxyhexanoic acid sodium salt
analytical standard
동의어(들):
5-Hydroxycaproic acid sodium salt, Sodium 5-hydroxycaproate, Sodium 5-hydroxyhexanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O3 · xNa+
CAS Number:
Molecular Weight:
132.16 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
분석
≥95% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)