주요 문서
900418P
Avanti
3R-hydroxydecanoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Decanoic acid, 3-hydroxy-, (3R)-
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H20O3
CAS Number:
Molecular Weight:
188.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
포장
pkg of (pkg of 1 X 25 mg (900418P-25MG))
지질 유형
neutral lipids
neutral glycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCC[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-9(11)8-10(12)13/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
FYSSBMZUBSBFJL-UHFFFAOYSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900418P-25MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)