91331
L-Phenylalanine
analytical standard, for Nitrogen Determination According to Kjeldahl Method
동의어(들):
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥99.0% (NT)
광학 활성
[α]/D -34.0±0.5°, c = 2 in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
분석물 화학적 분류
amino acids, peptides, proteins
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
불순물
8.5%±0.2% total nitrogen acc. to Kjeldahl
손실
≤0.1% loss on drying
색상
white
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
NH4+: ≤100 mg/kg
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
이미 열람한 고객
프로토콜
Separation of L-Alanine; Glycine; L-Valine; L-Leucine; L-Isoleucine; L-Proline; L-Methionine; L-Serine; L-Threonine; L-Phenylalanine; L-Aspartic acid; L-4-Hydroxyproline; L-Cysteine; L-Glutamic acid; L-Asparagine; L-Lysine; L-Glutamine; L-Histidine; L-Tyrosine; L-Tryptophan; L-Cystine
Chromatograms
application for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.