주요 문서
909556
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) acetate
Umicore
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Rh(OAc)3
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.22
양식
powder
mp
238 °C (decomp)
SMILES string
[Rh].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Rh/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/p-1
InChI key
NENDHUHGFRLXEN-UHFFFAOYSA-M
관련 카테고리
애플리케이션
Rhodium(III) acetate is a homogeneous catalyst useful for oxidation reactions.
포장
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
법적 정보
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)