추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
Agency
ASTM® D6729,D6730,D6733
포장
pkg of 1 kit
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
petroleum
형식
multi-component solution
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
키트 구성품 전용
제품 번호
설명
- n-Paraffins Mix (44585-U) .1 mL
- Isoparaffins Mix (44586-U) .1 mL
- Aromatics Mix (44587) .1 mL
- Naphthenes Mix (44588) .1 mL
- Olefins Mix (44589) .1 mL
- P-I-A-N-O Mix (44593-U) .1 mL
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Blood, Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
Flash Point (°F)
-57.0 °F
Flash Point (°C)
-49.45 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.