87255
Tetradodecylammonium tetrakis(4-chlorophenyl)borate
Selectophore™
동의어(들):
ETH 500, Tetrakis(4-chlorophenyl)borate tetradodecylammonium salt
About This Item
추천 제품
설명
for ion-selective electrodes
Quality Level
제품 라인
Selectophore™
양식
powder
mp
79-80 °C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(Cl)cc2)(c3ccc(Cl)cc3)c4ccc(Cl)cc4.CCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H100N.C24H16BCl4/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49(46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20/h5-48H2,1-4H3;1-16H/q+1;-1
InChI key
OKKRVCFTMNLHTL-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
- molecularly imprinted polymers, which can be used during potentiometric sensing method for determining neutral phenols.
- copolymer Ca2+ selective membrane cocktail during electrochemical impedance spectroscopic analysis to study the water intake and layer formation in ion-selective electrode.
기타 정보
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.