주요 문서
85795
Supelco
Vial
Selectophore
동의어(들):
Bottle with conical shoulder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
26111700
NACRES:
NB.61
설명
for ion-selective electrodes
제품 라인
Selectophore
일반 설명
5 mL, with ground glass stopper NS 12; borosilicate glass
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
애플리케이션
for the dissolution of ion-selective membrane components during preparation of membranes for use in combination with glass plate (Cat. No. 48952) and glass rings (Cat. No. 48953, 48954)
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)