설명
for ion-selective electrodes
제품 라인
Selectophore™
I.D.
24 mm
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
애플리케이션
for the preparation of ion-selective membranes, in combination with glass plate (Cat. No. 48952) and vial (Cat. No. 85795)
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.