추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
형식
multi-component solution
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
This is the 13C isotope-labelled analog of Gonyautoxin-1 and Gonyautoxin-4
Check out our complete range of marine toxins reference materials
This is the 13C isotope-labelled analog of Gonyautoxin-1 and Gonyautoxin-4
분석 메모
10 μg/g (total) in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.