주요 문서
55739
Supelco
Gonyautoxin-2 and Gonyautoxin-3 solution
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
동의어(들):
GTX 2&3, GTX-2 - GTX-3 mixture
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H17N7O8S
Molecular Weight:
395.35
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
형식
multi-component solution
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
분석 메모
20 μg/g (total) in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)