주요 문서
72004
Sigma-Aldrich
dNTP Mix (10mM)
suitable for PCR, suitable for RT-PCR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106301
NACRES:
NA.55
양식
liquid
Quality Level
농도
10 mM
기술
PCR: suitable
RT-PCR: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
dNTP Mix (10mM) is an equimolar mixture consisting of high purity dATP, dGTP, dCTP, and dTTP which can be directly used in PCR, Reverse Transcription (RT) and one-step RT-PCR experiments.
특징 및 장점
dNTP mix has the following benefits:
  • HPLC purity >99%.
  • Strict Quality Control to ensure batch quality.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)