주요 문서
61224
Supelco
N-Succinimidyl 4-(dimethylamino)benzoate
LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
1-{[4-(Dimethylamino)benzoyl]oxy}pyrrolidine-2,5-dione, 4-(Dimethylamino)benzoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, 4-(Dimethylamino)benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H14N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
262.26
Beilstein:
1479401
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
derivatization grade ((HPLC))
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
품질
LiChropur
기술
HPLC: suitable
SMILES string
CN(C)C1=CC=C(C(ON(C(CC2)=O)C2=O)=O)C=C1
InChI
1S/C13H14N2O4/c1-14(2)10-5-3-9(4-6-10)13(18)19-15-11(16)7-8-12(15)17/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
FNGFZOAQGYOQTG-UHFFFAOYSA-N
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)