주요 문서
44565
Supelco
Tropaeolin O sodium salt
동의어(들):
4-([2,4-Dihydroxyphenyl]azo)benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Orange 6, Chrysoin, Resorcinol yellow
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H9N2O5SNa
CAS Number:
Molecular Weight:
316.27
색상 지수 번호:
14270
Beilstein:
4173410
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
NA.21
Grade
indicator grade
구성
sulfated ash, 40-60%
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
손실
≤13.0% loss on drying
pH
11-13
λmax
488-492 nm in 0.1 M NaOH
≥500 at 1% in 0.1 M NaOH (1 cm)
SMILES string
[Na+].Oc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C12H10N2O5S.Na/c15-9-3-6-11(12(16)7-9)14-13-8-1-4-10(5-2-8)20(17,18)19;/h1-7,15-16H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1/b14-13+;
InChI key
COEZWFYORILMOM-IERUDJENSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)