solid
분석물 화학적 분류
glycans, peptides, proteins
기술
MALDI-MS: suitable
mp
245-250 °C (lit.)
245-250 °C
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear
양이온 미량물
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Ca: ≤1 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤1 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
적합성
suitable for matrix substance for MALDI-MS
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
InChI key
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
문서
One of the most important aspects of our ultra-pure MALDI matrix substances is their ability to dissolve rapidly and completely; a brief vortex mixing is typically sufficient.