주요 문서
36106
Supelco
D-α-Hydroxyglutaric acid-13C5 disodium salt
analytical standard
동의어(들):
2-Hydroxyglutarate-13C5, (R)-2-Hydroxypentanedioic acid-13C5 disodium salt, Disodium (R)-2-hydroxyglutarate-13C5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C5H6Na2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
197.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NB.21
Grade
analytical standard
Quality Level
동위원소 순도
≥98.0%
분석
≥98.0% (GC)
광학 활성
[α]/D 8.5±1.5°, c = 1 in 0.1 M NaOH
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
clinical testing
형식
neat
질량 이동
M+5
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=[13C]([13CH2][13CH2][13C@@H](O)[13C]([O-])=O)[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;;
InChI key
DZHFTEDSQFPDPP-JVBXKYRZSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)