33574
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-ring-13C6 solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
동의어(들):
3,6,3-Nonylphenol-13C6, 363-NP-13C6, 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol-13C6 (ring-13C6)
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
10 μg/mL in acetone
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
single component solution
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(CC)(C)CCC(C)C)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C15H24O/c1-5-15(4,11-10-12(2)3)13-6-8-14(16)9-7-13/h6-9,12,16H,5,10-11H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,13+1,14+1
InChI key
BGLUSMSXKMBLFS-FQPQTBQFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Flash Point (°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
이미 열람한 고객
프로토콜
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2