주요 문서
33565
Supelco
4-tert-Octylphenol-ring-13C6 solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
동의어(들):
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol-13C6, 4-tert-OP-13C6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C8H22O
CAS Number:
Molecular Weight:
212.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
10 μg/mL in acetone
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
single component solution
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(C)(C)CC(C)(C)C)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,11+1,12+1
InChI key
ISAVYTVYFVQUDY-UJYFPCGESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Certan Vial
애플리케이션
4-tert-Octylphenol-ring-13C6 solution is an analytical labeled standard used for to quantify mono and di-ethoxylates of nonylphenol (NP) and octylphenol (OP) in environmental samples using solid-phase micro extraction followed by gas chromatography with mass spectrometry (SPME-GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Flash Point (°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
프로토콜
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2