주요 문서
28615-U
Hamilton® 701N syringe
701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
동의어(들):
Hamilton Precision Syringe
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
material
cone tip stainless steel (point style 1)
니들 크기
26s ga (cone tip)
특징
Microliter
Syringe, Fixed Needle
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 203205
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
10 μL
호환성
for use with CTC GC PAL Instruments (cemented needle)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
This syringe has be redesigned to fit the new CTC GC PAL insturmentation.
For use with A200S instrumentation, please order Hamilton p/n 29612-U (10 μL), 29613-U (25 μL), or 29614-U (100 μL) syringe. These are 22s gauge syringes, 51mm needles, with a blunt tip.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)