주요 문서
24452
Hamilton® GASTIGHT® digital syringe
701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 2 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
26s ga (bevel tip)
특징
N.I.S.T. traceable calibrated syringe
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton DS80300
니들 길이
2 in.
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This N.I.S.T. traceable, calibrated syringe device provides constant injection rate. The LCD display shows syringe volume within ± 0.5% of volume dispensed. A fine adjustment thumbwheel sets syringe volumes and the plunger stop can be set for repetitive injections.
The 701N is cemented needle, RN syringes have removable, 2 in. (51 mm) bevel tip needle.
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)