25510
Potassium tartrate dibasic hemihydrate
meets analytical specification of DAC, E336, 99-102% (perchloric acid titration)
동의어(들):
L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt, Dipotassium tartrate hemihydrate
분석
99-102% (perchloric acid titration)
양식
solid
품질
meets analytical specification of DAC, E336
불순물
≤0.001% ammonium (NH4)
≤0.001% heavy metals (as Pb)
손실
≤4% loss on drying, 150 °C, 4 h
pH
7-9 (20 °C, 0.1%)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
양이온 미량물
As: ≤3 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
SMILES string
O.[K+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2K.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t1-,2-;;;/m1.../s1
InChI key
BUCMCXRUIRJPKS-QXMMYYGRSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
- {[Cd3(C4H4O6)3(H2O)].H2O}n
- {Cd3(C4H3O6)2(H2O)2].5.5H2O}n
- {[Cd2(C4H4O6)2(H2O)].3H2O}n
- [Cd(C4H4O6)]n
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable