주요 문서
21748-U
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
Metal Hub (N), needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
22s ga (bevel tip)
특징
Metal Hub (N)
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Hamilton 90038
니들 길이
51 mm (2 in.)
호환성
for use with Hamilton LT and TLL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)