주요 문서
Z264415
Supelco
Hamilton® TLC syringes
1710, volume 100 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
stainless steel needle (PTFE coated tip)
니들 크기
22 ga
특징
needle type fixed
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 81050
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
100 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
PTFE coats the final 3/4 in. of this 2 in. (51 mm) long cemented needle. This allows for more reproducible sample spotting on TLC plates.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques
Don P. Wolf
Springer Science & Business Media, 192-192 (2012)
프로토콜
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product