주요 문서
21496
Hamilton® syringe, 800 series, removable needle
805RN, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
22s ga (bevel tip)
특징
removable needle RN
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 84857
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
50 μL
호환성
for use with Hamilton 805RN (removable needle)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)