주요 문서
20944
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub with guide
7001, volume 1 μL, needle size 25s ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
니들 크기
25s ga (blunt tip)
특징
KH (Knurled Hub)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 80107
니들 길이
70 mm (2.75 in.)
용적
1 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)