주요 문서
20889
Hamilton® HPLC syringes
1725RNR, volume 250 μL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
니들 크기
22 ga (blunt tip)
특징
blunt tip
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 81165
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
250 μL
호환성
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)